Documenti
514942
Sigma-Aldrich
α-(Trifluoromethyl)-γ-valerolactone, mixture of cis and trans
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7F3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.385 (lit.)
P. eboll.
217 °C (lit.)
Densità
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CC(C(=O)O1)C(F)(F)F