Documenti fondamentali
513555
Sigma-Aldrich
Luperox® 224, 2,4-Pentanedione peroxide solution
~34 wt. % in 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone and N-methyl-2-pyrrolidone
Sinonimo/i:
2,4-Pentanedione peroxide solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
~34 wt. % in 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone and N-methyl-2-pyrrolidone
Indice di rifrazione
n20/D 1.439
P. ebollizione
68 °C
Densità
1.068 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)C(OOC(C(C)=O)C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C10H14O6/c1-5(11)9(6(2)12)15-16-10(7(3)13)8(4)14/h9-10H,1-4H3
ILENATNBFPBMHG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Polymerization initiator
Note legali
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
214.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101.11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)