Documenti fondamentali
513105
Sigma-Aldrich
3-Bromochromone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
94-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrC1=COc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-7-5-12-8-4-2-1-3-6(8)9(7)11/h1-5H
IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)