512753
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
2-Chloro-6-methoxybenzeneboronic acid, 6-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Punto di fusione
162-165 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
COc1cccc(Cl)c1B(O)O
InChI
1S/C7H8BClO3/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
XNWCIDBPLDKKAG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- In the palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reaction.[1][2]
- To synthesize canthin-6-one alkaloids by reacting with 8-bromo-1,5-naphthyridin-2-one via Pd-catalyzed Suzuki coupling and Cu-catalyzed amidation reactions.[2]
- To prepare tryptamines via Suzuki coupling of vinylsulfonylmethyl resin-bound bromotryptamine.[3]
- Suzuki coupling
- Preparation of inhibitors of cholesteryl ester transfer protein to raise HDLc levels
- Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
- Solid-phase synthesis of 2,3,5-trisubstituted indoles
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)