Documenti fondamentali
512680
Sigma-Aldrich
4-Borono-DL-phenylalanine
95%
Sinonimo/i:
4-Dihydroxyboryl-DL-phenylalanine
About This Item
Formula condensata:
(HO)2BC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.01
Beilstein:
3141428
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)
NFIVJOSXJDORSP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)