Documenti fondamentali
512672
Sigma-Aldrich
Benzyl 1-homopiperazinecarboxylate
96%
Sinonimo/i:
N-(Benzyloxycarbonyl)homopiperazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
P. ebollizione
130 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
O=C(OCc1ccccc1)N2CCCNCC2
InChI
1S/C13H18N2O2/c16-13(15-9-4-7-14-8-10-15)17-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,14H,4,7-11H2
BXDQJVDEALOIQW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)