Documenti fondamentali
512524
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18CoF6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
148-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co+].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)