Documenti fondamentali
512257
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
HCOC6H3(OCH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
154-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(C=O)cc1B(O)O
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)