Documenti fondamentali
512109
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-biphenylylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(C6H5)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
243-248 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
phenyl
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10BFO2/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H
BWYWXDFYJSIUBE-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)