Key Documents
512044
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-6-nitrophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H2(NO2)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
88-92 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(c(N=C=O)c1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N2O3/c1-6-3-4-8(11(13)14)9(7(6)2)10-5-12/h3-4H,1-2H3
GCYYCDNYQBZIKN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)