Documenti
511951
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrachlorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
HC6Cl4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
62-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(N=C=O)c1Cl
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves