Documenti fondamentali
511633
Sigma-Aldrich
Silver arsenate
99.99%
About This Item
Formula condensata:
Ag3AsO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.99%
Solubilità
ammonium hydroxide: slightly soluble(lit.)
Densità
6.657 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
[Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-][As]([O-])([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)