Documenti
511498
Sigma-Aldrich
N,N′-Thiobisphthalimide
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H8N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥98%
Punto di fusione
214-218 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1N(SN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14