Documenti fondamentali
511234
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyltungsten(II) tricarbonyl hydride
98%
Sinonimo/i:
Tricarbonyl(cyclopentadienyl)hydridotungsten(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6O3W
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.97
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: tungsten
reagent type: catalyst
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[WH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3CO.W.H/c1-2-4-5-3-1;3*1-2;;/h1-5H;;;;;
FYSFWBGCVRRUIX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Water-react 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76.67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)