Documenti fondamentali
510610
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)vanadium(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18V
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
core: vanadium
reagent type: catalyst
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[V].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.V/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
LKRMGNHUAYXLJF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)