510564
(S)-(+)-2-Amino-3-(2-aminoethoxy)propanoic acid monohydrochloride
98%
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2CH2OCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D +4°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
212-216 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].NCCOC[C@H](N)C(O)=O
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)