Documenti fondamentali
510548
Sigma-Aldrich
β-D-Glucopyranosyl fluoride tetraacetate
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19FO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
96%
Attività ottica
[α]23/D +21°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
80-85 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](F)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19FO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
JJXATNWYELAACC-RKQHYHRCSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)