Documenti fondamentali
51027
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluoroantimonate
≥97.0% (T)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15F6N2Sb
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (T)
Impurezze
≤0.1% water
≤500 mg/kg halogen (as chloride)
Stringa SMILE
F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.6FH.Sb/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;;;;;;;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
CSHAOLBENQQIBR-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)