Documenti fondamentali
50620
Sigma-Aldrich
Butyl glycolate
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
Butyl hydroxyacetate
About This Item
Formula condensata:
HOCH2COO(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Beilstein:
1749477
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.427
P. ebollizione
187-190 °C (lit.)
Densità
1.019 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CO
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-3-4-9-6(8)5-7/h7H,2-5H2,1H3
VFGRALUHHHDIQI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Butyl glycolate is a glycolic acid derivative.
Applicazioni
Butyl glycolate may be used in the preparation of N-(α-hydroxyacetyl)-(S)-isoleucine.[1]
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and characterization of new block copolymers with poly(ethylene oxide) and poly[3(S)-sec-butylmorpholine-2,5-dione] sequences.
Feng Y, et al.
Macromolecular Bioscience, 1(1), 30-39 (2001)
Yanfeng Liu et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 52, 321-331 (2018-07-22)
The purpose of present study was to investigate the applicability of reconstructed human epidermis model to identify skin corrosive UN GHS Categories 1A, 1B/1C and non-corrosive chemicals in China. By using a commercialized reconstructed human epidermis model, China EpiSkin™ which