499838
Ammonium iodate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
NH4IO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Punto di fusione
150 °C (dec.) (lit.)
Densità
3.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.OI(=O)=O
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)