Documenti fondamentali
499757
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetonitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5OCH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. ebollizione
235-238 °C (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
phenoxy
Stringa SMILE
N#CCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
VLLSCJFPVSQXDM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Phenoxyacetonitrile may be used in the synthesis of:
  • 2,4-dihydroxyphenoxyacetophenones[1]
  • methylthio(phenoxy)acetonitrile[2]
  • 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimethoxyphenoxy)pyrimidine[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of trimethoprim variations. Replacement of methylene by polar groupings.
Stogryn EL.
Journal of Medicinal Chemistry, 15(2), 200-201 (1972)
A Simple Procedure for the Preparation of (Methyl-and Phenylthio) aryloxyacetonitriles.
Jonczyk A and Muttar EH
Organic preparations and procedures international, 25(6), 690-693 (1993)
Chemistry of modified flavonoids.
Arkhipov VV, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 33(5), 515-519 (1997)
Reactions of quinoline and 4-chloroquinoline 1-oxides with phenoxyacetonitrile, chloromethylphenylsulfone, and methyl-thiomethyl-p-tolylsulfone.
Hamana M, et al.
Heterocycles, 25, 229-233 (1987)