Documenti fondamentali
499404
Sigma-Aldrich
2-Thiazolylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Scegli un formato
50 ML
CHF 259.00
CHF 259.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
CHF 259.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H2BrNSZn
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 259.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.992 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]c1nccs1
InChI
1S/C3H2NS.BrH.Zn/c1-2-5-3-4-1;;/h1-2H;1H;/q;;+1/p-1
WTQFGZNAHGOFCU-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)