Documenti fondamentali
499188
Sigma-Aldrich
Merrifield′s peptide resin
70-90 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
Chloromethylated polystyrene, Chloromethylated stryene/divinylbenzene copolymer, Chloromethylated styrene-divinylbenzene resin, Copolymer of styrene and divinylbenzene, chloromethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzyl chloride-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, chloromethylated
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Crosslinking
1 % cross-linked
Grado di funzionalizzazione
1.5-2.0 mmol/g Cl- loading
Dimensione particelle
70-90 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)