Key Documents
499102
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2′′-Terthiophene-5,5′′-dicarboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8O2S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
97%
Punto di fusione
218-222 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)C(O)=O
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)