Documenti fondamentali
499048
Sigma-Aldrich
1-Naphthylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
C10H7ZnI
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
1 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
I[Zn]c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7.HI.Zn/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;;/h1-7H;1H;/q;;+1/p-1
UZBTURUXPCTQQL-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)