Documenti fondamentali
497118
Sigma-Aldrich
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8Br2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.92
Codice UNSPSC:
12162002
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)