Documenti
496898
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-2-piperidone
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.553 (lit.)
P. eboll.
147 °C/0.125 mmHg (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO/c14-12-8-4-5-9-13(12)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
MLEGMEBCXGDFQT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Debenzylation of N-Benzyl-acylamides.
Sugasawa S andFujii T.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 6(6), 587-590 (1958)
A direct synthesis of [(tert-butoxycarbonyl) methylidene] azacycloalkanes.
Yamaguchi M and Hirao I.
The Journal of Organic Chemistry, 50(11), 1975-1977 (1985)
Thermochemistry of some derivatives of 2-and 4-piperidone.
Ribeiro da Silva MAV and Cabral JI.
Journal of Chemical and Engineering Data, 51(5), 1556-1561 (2006)