Documenti fondamentali
496642
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
NCC6H4NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isothiocyanate
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C=Nc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4N2S/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)10-6-11/h1-4H
UXCYPHCFQAFVFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Cyanophenyl isothiocyanate, also known as 3-isothiocyanatobenzonitrile, is an organic building block containing an isocyanate group Its freezing point, density and refractive index have been reported.
Applicazioni
3-Cyanophenyl isothiocyanate may be used in the synthesis of ((3-cyanophenyl)amino)((2-phenylethyl)amino)methane- 1-thione and N-((3-cyanophenyl)carbamothioyl)benzimidamide.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Copper-catalyzed synthesis of 3-substituted-5-amino-1,2,4-thiadiazoles via intramolecular N-S bond formation.
Kim HY, et al.
Tetrahedron, 70(45), 8737-8743 (2014)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 178-178 (2015)
Preparation of aryl isothiocyanates via protected phenylthiocarbamates and application to the synthesis of caffeic acid (4-isothiocyanato)phenyl ester.
X Zhang et al.
The Journal of organic chemistry, 65(19), 6237-6240 (2000-09-16)