Documenti fondamentali
496464
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxy)butyl] isophthalate
96%
Sinonimo/i:
VEctomer® 4010 vinyl ether
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,3-[CO2(CH2)4OCH=CH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.42
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.51 (lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=COCCCCOC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C20H26O6/c1-3-23-12-5-7-14-25-19(21)17-10-9-11-18(16-17)20(22)26-15-8-6-13-24-4-2/h3-4,9-11,16H,1-2,5-8,12-15H2
KZYBDOUJLUPBEH-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)