Key Documents
496243
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. eboll.
226 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
VNHPWTGETWKSLP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Methylbenzyl isocyanate, also known as 1-(isocyanatomethyl)-2-methylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its vapor pressure has been reported.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL
The Yaws Handbook of Vapor Pressure: Antoine coefficients , 77-77 (2015)