495999
Tris(butylcyclopentadienyl)erbium(III)
99.9% trace metals basis
About This Item
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: erbium
reagent type: catalyst
P. eboll.
240 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Er].CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CCCC[C]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C9H13.Er/c3*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;/h3*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;
JRCMYZNYPKTOPG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)