Documenti fondamentali
495883
Sigma-Aldrich
1,1′-Bicyclopentene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. eboll.
67 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CC=C(C1)C2=CCCC2
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
169.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76.11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)