Documenti fondamentali
49554
Sigma-Aldrich
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
≥98.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8F6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D +27±1°, c = 1 in acetonitrile
Purezza ottica
enantiomeric ratio: 97:3 (GC)
Punto di fusione
53-58 °C
Stringa SMILE
C[C@@H](O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-5,17H,1H3/t5-/m1/s1
MMSCIQKQJVBPIR-RXMQYKEDSA-N
Descrizione generale
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol is a key intermediate for the synthesis of aprepitant, a potent human neurokinin-1 (NK-1) receptor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Efficient Synthesis of (1R)-[3, 5-Bis (trifluoromethyl) phenyl] Ethanol, a Key Intermediate for Aprepitant, an NK-1 Receptor Antagonist.
Vankawala PJ, et al.
Synthetic Communications, 37(19), 3439-3446 (2007)