Documenti fondamentali
495387
Sigma-Aldrich
5-Sulfoisophthalic acid monolithium salt
Sinonimo/i:
5-(Lithiosulfo)isophthalic acid
About This Item
Formula condensata:
LiO3SC6H3-1,3-(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Impurezze
<10% water
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].OC(=O)c1cc(cc(c1)S([O-])(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.Li/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6(2-4)16(13,14)15;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);/q;+1/p-1
GGKPBCOOXDBLLG-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Monomer for water-dispersible polyesters.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)