Documenti fondamentali
495131
Sigma-Aldrich
Aluminum phenoxide
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Aluminum phenate, Aluminum phenolate, Aluminum triphenolate, Aluminum triphenoxide, Triphenoxyaluminum
About This Item
Formula condensata:
(C6H5O)3Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
Punto di fusione
156 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O([Al](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H6O.Al/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;/h3*1-5,7H;/q;;;+3/p-3
OPSWAWSNPREEFQ-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2