494623
Zinc sulfite dihydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
ZnSO3·2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
ethanol: insoluble(lit.)
Stringa SMILE
O.O.[Zn++].[O-]S([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)