Documenti
494216
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5N3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
178-181 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSc1nnc(N)s1
InChI
1S/C3H5N3S2/c1-7-3-6-5-2(4)8-3/h1H3,(H2,4,5)
PCLAZAJARAIGGD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole is a 2-amino-5-substituted-1,3,4-thiadiazole. Its density at 25°C is 1.4020g/ml.
Applicazioni
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole may be used in the synthesis of 9-methylthio-7,7-dioxo-7,7a-dihydro-5-oxo-7λ6,10-dithia-8,11-diaza-cyclopenta[b] phenantren-6-one by reacting with 4-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-sulfonyl chloride.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and Microbiological Activity of Some Newly Synthesized Derivatives of 2-Oxo-2H-chromen-2-one.
Daci-Ajvazi M, et al.
Journal of Chemistry, 8(4), 1522-1527 (2011)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 268-268 (2014)