Documenti fondamentali
494100
Sigma-Aldrich
Silicon tetrabromide
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tetrabromosilane
About This Item
Formula condensata:
SiBr4
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.70
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
2.8 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99.995% trace metals basis
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: silicon
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
5 °C (lit.)
Densità
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Si](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Si/c1-5(2,3)4
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes