Documenti fondamentali
493589
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)neodymium(III)
99.9%
About This Item
Formula condensata:
Nd(C5H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
99.9%
P. ebollizione
220 °C/0.01 mmHg (lit.)
Punto di fusione
~235 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)