Documenti fondamentali
49317
Sigma-Aldrich
Tris[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)phenyl]phosphine
>90.0%
Sinonimo/i:
Tris(4-(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)phenyl)phosphine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H24F39P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1300.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
>90.0%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Fluorous synthesis
Punto di fusione
66-70 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1ccc(cc1)P(c2ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc2)c3ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc3
InChI
1S/C42H24F39P/c43-25(44,28(49,50)31(55,56)34(61,62)37(67,68)40(73,74)75)16-13-19-1-7-22(8-2-19)82(23-9-3-20(4-10-23)14-17-26(45,46)29(51,52)32(57,58)35(63,64)38(69,70)41(76,77)78)24-11-5-21(6-12-24)15-18-27(47,48)30(53,54)33(59,60)36(65,66)39(71,72)42(79,80)81/h1-12H,13-18H2
FQHAQDHIVUWHLC-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)