Documenti fondamentali
492604
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-d6
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
DOCD2CD2OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
Purezza isotopica
99 atom % D
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
196-198 °C (lit.)
Punto di fusione
-13 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)