Documenti
492531
Sigma-Aldrich
Equilin-2,4,16,16-d4 3-sulfate sodium salt
≥97 atom % D, ≥96% (CP), contains 50% TRIS-d5 as stabilizer
Sinonimo/i:
Sodium equilin-3-sulfate-2,4,16,16-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18D4H15NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥97 atom % D
Saggio
≥96% (CP)
Forma fisica
solid
contiene
50% TRIS-d5 as stabilizer
Punto di fusione
230 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[Na+].[H][C@]12CCC3(C)C(=O)C([2H])([2H])C[C@@]3([H])C1=CCc4c([2H])c(OS([O-])(=O)=O)c([2H])cc24
InChI
1S/C18H20O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3-5,10,14,16H,2,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+,18?;/m1./s1/i3D,7D2,10D;
QTTMOCOWZLSYSV-YWDHUTFRSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3