Documenti fondamentali
491713
Sigma-Aldrich
Acetyl bromide-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH313COBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
75-77 °C (lit.)
Punto di fusione
−96 °C (lit.)
Densità
1.690 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3][13C](Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1,2+1
FXXACINHVKSMDR-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)