Documenti
49157
Sigma-Aldrich
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanone
≥97.0%
Sinonimo/i:
2-Oxocyclohexane-2-propionitrile, 3-(2-Oxocyclohexyl)propionitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.474
Densità
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCCC1CCC#N
InChI
1S/C9H13NO/c10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11/h8H,1-6H2
SPTVCXKSSRBTMN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanone, also known as 3-(2-oxocyclohexyl)propionitrile, is an α-substituted cyclohexanone. It reacts with BrF3(bromine trifluoride) to form the corresponding oxadecaline.
Applicazioni
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanone may be used in the synthesis of 4-keto-nona-1,9-dioic acid by reacting with hydrogen peroxide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Katritzky AR and Talyor RJK
Comprehensive Organic Functional Group Transformations II, 2986-2986 (2004)
Purich DL
Enzyme Kinetics and Mechanism, Part F, 354, 109-109 (2002)