Documenti fondamentali
491454
Sigma-Aldrich
2-Naphthol-1,3,4,5,6,7,8-d7
97 atom % D
Scegli un formato
250 MG
CHF 436.00
CHF 436.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 436.00
About This Item
Formula condensata:
C10D7HO
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 436.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
97 atom % D
Stato
solid
P. ebollizione
285-286 °C (lit.)
Punto di fusione
120-122 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
JWAZRIHNYRIHIV-GSNKEKJESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)