Documenti
491217
Sigma-Aldrich
1-Hexylamine-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
1-Aminohexane-15N
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH215NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. eboll.
131-132 °C (lit.)
Punto di fusione
−23 °C (lit.)
Densità
0.774 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3/i7+1
BMVXCPBXGZKUPN-CDYZYAPPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27.00 °C - closed cup