Documenti fondamentali
491063
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trichlorobenzene-d3
98 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated 1,2,4-trichlorobenzene
Scegli un formato
5 G
CHF 1’260.00
CHF 1’260.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 1’260.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D3Cl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’260.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. ebollizione
214 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Densità
1.454 g/mL
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H/i1D,2D,3D
PBKONEOXTCPAFI-CBYSEHNBSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)