Documenti fondamentali
490881
Sigma-Aldrich
[3aR-(3aα,5aβ,6aβ,6bα)]-3a,5a,6a,6b-Tetrahydro-2,2-dimethyloxireno[e]-1,3-benzodioxole
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Attività ottica
[α]18/D −56°, c = 1.3 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
79 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densità
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]12O[C@@]1([H])[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@]3([H])C=C2
InChI
1S/C9H12O3/c1-9(2)11-6-4-3-5-7(10-5)8(6)12-9/h3-8H,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
GAUDXMCZQNKKEF-WCTZXXKLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
198.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yu-Wen Alvin Huang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(37), 7408-7427 (2019-07-25)
In blood, apolipoprotein E (ApoE) is a component of circulating lipoproteins and mediates the clearance of these lipoproteins from blood by binding to ApoE receptors. Humans express three genetic ApoE variants, ApoE2, ApoE3, and ApoE4, which exhibit distinct ApoE receptor-binding