Documenti
490776
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. eboll.
95 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(OCC)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H15BrO2/c1-3-13-11(14-4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
KDHRJLQXMOBXRV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Bromobenzaldehyde diethyl acetal is an acetal derivative of 3-bromobenzaldehyde.
Applicazioni
3-Bromobenzaldehyde diethyl acetal may be used in the preparation of 3-(tris[2-perfluorohexylethyl]stannyl)benzaldehyde.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation and evaluation of reagents for tagging amino and thiol groups with fluorous stannanes. A convenient method for producing radioiodinated compounds in high effective specific activity.
Donovan AC and Valliant JF
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 54(2), 65-71 (2011)