490407
Chloropentamethyldisilane
97%
Sinonimo/i:
1-Chloro-1,1,2,2,2-pentamethyldisilane, Chlorodimethyl(trimethylsilyl)silane, Chloropentamethyldisilane, Pentamethylchlorodisilane
About This Item
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4415 (lit.)
P. ebollizione
134-136 °C (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C5H15ClSi2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-5H3
GJCAUTWJWBFMFU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes